Standard-Vergleichslösungen, Hazen Colour
Standards, gemäß EN ISO 6271-1:20042004
Lieferant:
Bernd Kraft
13389.2700
13389.3700
16727.2700
16727.3700
12361.2700
12361.3700
12360.2700
12360.3700
21145.2700
21145.3700
14574.2700
14574.3700
21143.2700
21143.3700
14578.2700
14578.3700
14050.2700
14050.3700
14579.2700
14579.3700
14580.2700
14580.3700
21140.2700
21140.3700
KRAF13389.2700EA
194
EUR
KRAF13389.2700
KRAF13389.3700
KRAF16727.2700
KRAF16727.3700
KRAF12361.2700
KRAF12361.3700
KRAF12360.2700
KRAF12360.3700
KRAF21145.2700
KRAF21145.3700
KRAF14574.2700
KRAF14574.3700
KRAF21143.2700
KRAF21143.3700
KRAF14578.2700
KRAF14578.3700
KRAF14050.2700
KRAF14050.3700
KRAF14579.2700
KRAF14579.3700
KRAF14580.2700
KRAF14580.3700
KRAF21140.2700
KRAF21140.3700
Standard-Vergleichslösungen, Hazen Colour
Standards, gemäß EN ISO 6271-1:20042004
Standards, gemäß EN ISO 6271-1:20042004
Standards
Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
ISO 6271-1:2004 specifies a method for estimating the colour, in Pt-Co units, of clear liquids.