2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoindan hydrochloride, 2-Indanylamine hydrochloride
103860010
103860050
103860250
ACRO103860010EA
34.3
EUR
ACRO103860010
ACRO103860050
ACRO103860250
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-2-amine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169,65 g/mol Schmelzpunkt: 246…247 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012549 CAS-Nummer: 2338-18-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥90 % |