6-Aminonicotinamid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
104150010 104150050
ACRO104150010EA 73 EUR
ACRO104150010 ACRO104150050
6-Aminonicotinamid 98%
6-Aminonicotinamid
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Schmelzpunkt: 245…248 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006327
CAS-Nummer: 329-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light grey Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 248 °C
HPLC ≥97.5 %