2,1,3-Benzothiadiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
105660050 105660250 105661000
ACRO105660050EA 35.3 EUR
ACRO105660050 ACRO105660250 ACRO105661000
2,1,3-Benzothiadiazol 98%
2,1,3-Benzothiadiazole
Formel: C₆H₄N₂S
Molecular Weight: 136,18 g/mol
Siedepunkt: 206 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005809
CAS-Nummer: 273-13-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %