4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-phenylethanone
105980050 105980250
ACRO105980050EA 59.6 EUR
ACRO105980050 ACRO105980250
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon 97%
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,24 g/mol
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002360
CAS-Nummer: 2491-32-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
HPLC ≥96.0 %