(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
107270050
107270250
107271000
ACRO107270050EA
30
EUR
ACRO107270050
ACRO107270250
ACRO107271000
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,0440 g/mol Schmelzpunkt: 82…83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004206 CAS-Nummer: 4870-65-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥98.5 % |