4,4'-Diiodbiphenyl 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
115120050
115120250
115121000
ACRO115120050EA
23.8
EUR
ACRO115120050
ACRO115120250
ACRO115121000
4,4'-Diiodbiphenyl 99%
4,4'-Diiodbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈I₂ Schmelzpunkt: 201…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001057 CAS-Nummer: 3001-15-8 UN: 3152 ADR: 9,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Acidity | ≤0.2 mg KOH/g |