trans-4-Hydroxystilbene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
121930050 121930250
ACRO121930050EA 59.8 EUR
ACRO121930050 ACRO121930250
trans-4-Hydroxystilbene 98%
trans-4-Hydroxystilbene
Formel: C₁₄H₁₂O
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002386
CAS-Nummer: 6554-98-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥96.5 %