Mineralöl (Erdöl) für die IR-Spektrophotometrie, geeignet für Nujol mull-Vorbereitungen
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Petrolatum, liquid, Mineral oil, Paraffin oil, Nujol
124020010
124020025
124020060
124020100
ACRO124020010EA
60.5
EUR
ACRO124020010
ACRO124020025
ACRO124020060
ACRO124020100
Mineralöl (Erdöl) für die IR-Spektrophotometrie, geeignet für Nujol mull-Vorbereitungen
Mineralöl (Erdöl)
Siedepunkt:
300 °C (1013 hPa) Dichte: 0,851 g/cm³ Flammpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8042-47-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4730 (20°C, 589 nm) |
Density | (15°C) 830 to 865 kg/l |
Viscosity | 13 to 19 mm²/s (40°C) |