di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Sorensen's Salz, sek. Natriumphosphat Dihydrat, Natriumphosphat dibasisch Dihydrat
124990010 124990050 124992500
ACRO124990010EA 51 EUR
ACRO124990010 ACRO124990050 ACRO124992500
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat 98+% zur Analyse
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: Na₂HPO₄·2H₂O
Molecular Weight: 177,99 g/mol
Schmelzpunkt: 243…245 °C
Dichte: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149182
CAS-Nummer: 10028-24-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Loss on drying 19.5 % to 21.0 % (1 g, 130°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
pH 8.4 to 9.6 (1% in water)
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Sulfates ≤0.1 %
Chlorides ≤0.04 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Cadmium (Cd) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.004 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)