Natriumhydrogensulfat Monohydrat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO125005000EA 41.3 EUR
ACRO125005000 ACRO125000025 ACRO125000100
Natriumhydrogensulfat Monohydrat 99% zur Analyse
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molecular Weight: 138,08 g/mol
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Silicate (as SiO2) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
NH4OH precipitate ≤0.005 %