Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide

125490100 125490500
ACRO125490100EA 64.3 EUR
ACRO125490100 ACRO125490500
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide 90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formel: C₄H₁₀S₃
Molecular Weight: 154,30 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,183 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004893
CAS-Nummer: 3570-55-6
UN: 3334
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5900 to 1.5980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Non-volatile matter ≤0.001 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR