Methoxyacetonitril 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

125660050 125660250 125661000
ACRO125660050EA 62.6 EUR
ACRO125660050 ACRO125660250 ACRO125661000
Methoxyacetonitril 98%
Methoxyacetonitril
Formel: C₃H₅NO
Molecular Weight: 71,08 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C (731 mmHg)
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001892
CAS-Nummer: 1738-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3800 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR