3-Methyl-2-pentanon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
127380050 127380250
ACRO127380050EA 53.9 EUR
ACRO127380050 ACRO127380250
3-Methyl-2-pentanon 99%
3-Methyl-2-pentanon
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (758 mmHg)
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009336
CAS-Nummer: 565-61-7
UN: 1224
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %