1-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
127620010
127620050
ACRO127620010EA
89.9
EUR
ACRO127620010
ACRO127620050
1-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.15 g/mol Siedepunkt: 50…52 °C (1 mmHg) Dichte: 0.921 g/cm³ Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003176 CAS-Nummer: 13220-33-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to golden Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |