Nitroblau-Tetrazoliumchlorid Monoydrat (NBT) 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)
128590010
128590050
ACRO128590010EA
207
EUR
ACRO128590010
ACRO128590050
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid Monoydrat (NBT) 90%
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid Monoydrat (NBT)
Formel:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆·H₂O·CH₄O Molecular Weight: 867,71 g/mol Schmelzpunkt: >170 °C (Zers.) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150013 CAS-Nummer: 298-83-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (105°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥88 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...