Kaliumfluorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
146000050
146000250
ACRO146000050EA
81.1
EUR
ACRO146000050
ACRO146000250
Kaliumfluorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Potassium fluoride
Formel:
KF Siedepunkt: 1505 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 860 °C Dichte: 2,48 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011398 CAS-Nummer: 7789-23-3 UN: 1812 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...