ω-Brom-2-methoxyacetophenon 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Methoxyphenacylbromid, 2-Brom-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-on, 2-Brom-2'-methoxyacetophenon, Brommethyl-o-methoxyphenylketon, α-Brom-2-methoxyacetophenon

146270010 146270050 146270250
ACRO146270010EA 32.2 EUR
ACRO146270010 ACRO146270050 ACRO146270250
ω-Brom-2-methoxyacetophenon 98%
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000196
CAS-Nummer: 31949-21-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR