2-Chlor-6-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
147750010 147750050
ACRO147750010EA 54 EUR
ACRO147750010 ACRO147750050
2-Chlor-6-nitrobenzaldehyd 98%
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007204
CAS-Nummer: 6361-22-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure