4-Butylanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Butylbenzenamine
150650250
150651000
150655000
ACRO150650250EA
26.2
EUR
ACRO150650250
ACRO150651000
ACRO150655000
4-Butylanilin 97%
4-Butylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149,24 g/mol Siedepunkt: 133…134 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: –14 °C Dichte: 0,945 g/cm³ Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007925 CAS-Nummer: 104-13-2 UN: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |