α,α'-Dibrom-m-xylol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Xyloldibromid, 1,3-Bis(brommethyl)benzol, m-Xylylendibromid
155050050 155050250
ACRO155050050EA 60.5 EUR
ACRO155050050 ACRO155050250
α,α'-Dibrom-m-xylol 97%
α,α'-Dibrom-m-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263.96 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000178
CAS-Nummer: 626-15-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure