4-Nitroanthranilsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
156980050 156980250
ACRO156980050EA 230 EUR
ACRO156980050 ACRO156980250
4-Nitroanthranilsäure 97%
4-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Schmelzpunkt: 268…269 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007262
CAS-Nummer: 619-17-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure