1,2,3,6-Tetrahydropyridine 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

158870010 158870050
ACRO158870010EA 110 EUR
ACRO158870010 ACRO158870050
1,2,3,6-Tetrahydropyridine 98%
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,13 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005949
CAS-Nummer: 694-05-3
UN: 2410
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR