m-Xylol, extra trocken 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethylbenzol
158930010 158931000
158930010.EA 194 EUR
158930010. 158931000.
m-Xylol, extra trocken 99%, AcroSeal®
m-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 139 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0.864 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008536
CAS-Nummer: 108-38-3
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm