Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
159350250 159351000 159355000
ACRO159350250EA 33.6 EUR
ACRO159350250 ACRO159351000 ACRO159355000
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₉NO₃S
Molecular Weight: 139,17 g/mol
Schmelzpunkt: 232 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %