Amantadin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1-Adamantylamin, 1-Aminoadamantan
160470050 160470250
ACRO160470050EA 56.5 EUR
ACRO160470050 ACRO160470250
Amantadin 96%
Amantadin
Formel: C₁₀H₁₇N
Molecular Weight: 151,25 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074732
CAS-Nummer: 768-94-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (On dry substance)