N,N-Dimethylformamiddiethylacetal 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1-Diethoxytrimethylamin
162080100
162080500
ACRO162080100EA
33.3
EUR
ACRO162080100
ACRO162080500
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal 95%
N,N-Dimethylformamiddiethylacetal
Formel:
C₇H₁₇NO₂ Molecular Weight: 147,22 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C (760 mmHg) Dichte: 0,859 g/cm³ Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009227 CAS-Nummer: 1188-33-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |