2,3-Dimethyl-1,3-butadien 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 34.8 EUR
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadien 98% stabilisiert
2,3-Dimethyl-1,3-butadien
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82.15 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0.726 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008595
CAS-Nummer: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03265
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable