Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
163750250
163751000
ACRO163750250EA
134
EUR
ACRO163750250
ACRO163751000
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat 98%
Ethyl-4-chlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carboxylat
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂S Molecular Weight: 232.69 g/mol Schmelzpunkt: 60…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006085 CAS-Nummer: 5909-24-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥97.5 % |