Triethoxysilan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
164810100 164810500 164812500
ACRO164810100EA 54.4 EUR
ACRO164810100 ACRO164810500 ACRO164812500
Triethoxysilan 95%
Triethoxysilane
Formel: C₆H₁₆O₃Si
Molecular Weight: 164,28 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –170 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009061
CAS-Nummer: 998-30-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %