N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methylpropargylamine
165540010
165540050
ACRO165540010EA
44.6
EUR
ACRO165540010
ACRO165540050
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine 98+%
N-Methyl-N-prop-2-ynylamine
Formel:
C₄H₇N Molecular Weight: 69,11 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (760 mmHg) Dichte: 0,83 g/cm³ Flammpunkt: 1 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008573 CAS-Nummer: 35161-71-8 UN: 2733 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |