1-Isochinolinol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
166460010
166460050
ACRO166460010EA
59.7
EUR
ACRO166460010
ACRO166460050
1-Isochinolinol 98%
1-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Schmelzpunkt: 211…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006899 CAS-Nummer: 491-30-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 210 to 215 °C |
HPLC | ≥97.5 % |