3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
168560010 168560100
ACRO168560010EA 37.5 EUR
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyd 97%
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007109
CAS-Nummer: 704-13-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %