2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
170040100 170040250
ACRO170040100EA 117 EUR
ACRO170040100 ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₁H₉NO₃
Molecular Weight: 203,2 g/mol
Schmelzpunkt: 94…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005896
CAS-Nummer: 5455-98-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 102 °C
GC ≥94.0 %