4-Phenyl-3-butin-2-on 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
171330010 171330050
ACRO171330010EA 46.9 EUR
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butin-2-on 98%
4-Phenyl-3-butin-2-on
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (1,1hPa)
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008776
CAS-Nummer: 1817-57-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %