2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
172270100 172270500
ACRO172270100EA 47.6 EUR
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formel: C₆H₁₃ClO₃
Molecular Weight: 168.62 g/mol
Siedepunkt: 256…258 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.163 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002874
CAS-Nummer: 5197-62-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance