3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
172670010 172670050 172670250
ACRO172670010EA 55.7 EUR
ACRO172670010 ACRO172670050 ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007135
CAS-Nummer: 53055-05-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 103 °C
GC ≥96.0 %