Boran-Pyridin-Komplex 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridine Borane, Borane, pyridine complex
177010250 177011000
ACRO177010250EA 87.5 EUR
ACRO177010250 ACRO177011000
Boran-Pyridin-Komplex 95%
Boranepyridine complex
Formel: C₅H₈BN
Molecular Weight: 92.94 g/mol
Schmelzpunkt: 10…11 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012435
CAS-Nummer: 110-51-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %