1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
185710010 185710050
ACRO185710010EA 124 EUR
ACRO185710010 ACRO185710050
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamid)
Formel: C₆H₁₂N₄O₂
Molecular Weight: 172,19 g/mol
Schmelzpunkt: 111…113,5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00008318
CAS-Nummer: 10465-78-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 114 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %