Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Borane-methyl sulphide complex
186961000 186968000
186961000.EA 82.4 EUR
186961000. 186968000.
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex 2 M in Toluol, AcroSeal®
Borwasserstoff-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₉BS
Molecular Weight: 75,97 g/mol
Dichte: 0,856 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013189
CAS-Nummer: 13292-87-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %