α,4-Dichlor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010
187950050
ACRO187950010EA
42.6
EUR
ACRO187950010
ACRO187950050
α,4-Dichlor-2-nitrotoluol 98%
α,4-Dichlor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Schmelzpunkt: 38…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007216 CAS-Nummer: 938-71-6 UN: 3261 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to tan Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |