Cadmium(II)chlorid, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
192690025 192695000
ACRO192690025EA 889 EUR
ACRO192690025 ACRO192695000
Cadmium(II)chlorid, wasserfrei 98%, rein
Cadmium(II)chlorid
Formel: CdCl₂
Siedepunkt: 967 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 568 °C
Dichte: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010916
CAS-Nummer: 10108-64-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %