Kobalt 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver und/oder Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
192850050 192850250
ACRO192850050EA 79.8 EUR
ACRO192850050 ACRO192850250
Kobalt 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver und/oder Granulat
Cobalt
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤50 ppm