Lithiumchlorid 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
193370010 193370050
ACRO193370010EA 260 EUR
ACRO193370010 ACRO193370050
Lithiumchlorid 99%, reinst
Lithium chloride
Formel: LiCl
Molecular Weight: 42.39 g/mol
Siedepunkt: 1382 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 605 °C
Dichte: 2.06 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011078
CAS-Nummer: 7447-41-8
Merck Index: 13,05550
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)