Ammoniumhexafluorosilicat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammoniumfluorosilicat
194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 59.9 EUR
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
Ammoniumhexafluorosilicat 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammoniumhexafluorosilicat
Formel: H₈F₆N₂Si
Molecular Weight: 178,15 g/mol
Dichte: 2,01 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010887
CAS-Nummer: 16919-19-0
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm