Palladium(II)oxid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 288 EUR
ACRO193680010 ACRO193680050
Palladium(II)oxid 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Palladium(II) oxide
Formel: OPd
Molecular Weight: 122,42 g/mol
Schmelzpunkt: 870 °C (Zers.)
Dichte: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011172
CAS-Nummer: 1314-08-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm