2-Methylbenzofuran 96%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

208400010 208400050
ACRO208400010EA 90.1 EUR
ACRO208400010 ACRO208400050
2-Methylbenzofuran 96%
2-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 197…198 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,057 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005850
CAS-Nummer: 4265-25-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR