Dimetridazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
210330010 210331000
ACRO210330010EA 337 EUR
ACRO210330010 ACRO210331000
Dimetridazol 98%
Dimetridazol
Formel: C₅H₇N₃O₂
Molecular Weight: 141.13 g/mol
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00047046
CAS-Nummer: 551-92-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %