2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
210510500 210512500
ACRO210510500EA 97.8 EUR
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin 99%
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin
Formel: C₅H₁₄N₂
Siedepunkt: 152…154 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009801
CAS-Nummer: 7328-91-8
UN: 2921
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %