Cadmiumacetat Dihydrat 98%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäure Cadmiumsalz Dihydrat, Cadmiumdi(acetat)-Dihydrat, Cadmiumdi(acetat) Dihydrat, Essigsäure Cadmiumsalz-Dihydrat

212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 120 EUR
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
Cadmiumacetat Dihydrat 98%, rein
Cadmiumacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Molecular Weight: 266.53 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 256 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150020
CAS-Nummer: 5743-04-4
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01614

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR